Merck
339873
Sigma-Aldrich
ジヨードシラン
greener alternative
contains copper as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiH2I2
CAS番号:
分子量:
283.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
含みます
copper as stabilizer
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
56-60 °C/25 mmHg (lit.)
密度
2.834 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[Si]([H])([H])I
InChI
1S/H2I2Si/c1-3-2/h3H2
InChI Key
AIHCVGFMFDEUMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Atom Economy”. Click here to view its DOZN scorecard.
アプリケーション
[18F]FDOPAの合成のための還元的ヨウ素化に関与する試薬
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339873-5G:4548173988085
339873-VAR:
339873-1G:
339873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)