Merck
339822
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
別名:
(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D −6.5°, c = 1 in 0.05 M NaOH
mp
248-250 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
Cl.C[C@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
CZQQGVFHLSBEDV-RGMNGODLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride can be used as:
  • A fluorescence-quenching guest in the determination of chiral recognition capabilities of binaphthocrown ether and polythiophene complex.
  • A starting material in the synthesis of chiral cyclopalladated complexes with applications in the resolution of racemic compounds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339822-BULK:
339822-1G:
339822-250MG:
339822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The first orthopalladation of a primary nitrobenzylamine. Synthesis of chiral cyclopalladated complexes derived from (S)-α-methyl-4-nitrobenzylamine
Vicente J, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 47(15), 2535-2539 (1995)