About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
86-88 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
InChI Key
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-アセチルイソキノリンの調製には、3-イソキノリンカルボン酸メチルを使用しました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338559-500G:
338559-BULK:
338559-VAR:
338559-1G:
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
338559-1G | 4061826662465 |