Merck
338532
Sigma-Aldrich
3-Isoquinolinecarbonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6N2
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
126-128 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-10-5-8-3-1-2-4-9(8)7-12-10/h1-5,7H
InChI Key
GXXBVBVNGMCFIU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Isoquinolinecarbonitrile was employed as analytical standard to study the thermal degradation of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) at elevated temperatures.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
338532-VAR:
338532-BULK:
338532-250MG:4548173137056
338532-1G:4548173137049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy A Kluchinsky et al.
Journal of chromatography. A, 952(1-2), 205-213 (2002-06-18)
2-Chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) has been shown to produce a number of thermal degradation products when dispersed at high temperature. We hypothesized that these CS-derived compounds are formed by energy input from heating during the dispersion process. Here we