Merck
160660
Sigma-Aldrich
キナルジン酸
98%
別名:
2-キノリンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO2
CAS番号:
分子量:
173.17
Beilstein:
126322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
156-158 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キナルジン酸はキノリン-2-カルボン酸とも呼ばれています。キナルジン酸の置換アニリドのマイクロ波支援調製が報告されています。 ラット肝ミトコンドリアにおいて、ピルビン酸、ケトグルタル酸、グルタミン酸およびクエン酸の酸化を阻害します。 キナルジン酸はトリプトファンが分解した代謝物で、灌流肝臓において糖新生を阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
160660-2.5G:
160660-10G:
160660-BULK:
160660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
S Fetzner et al.
Biological chemistry Hoppe-Seyler, 374(6), 363-376 (1993-06-01)
Serratia marcecens 2CC-1 utilizes quinaldic acid (quinoline 2-carboxylic acid) as sole source of carbon, nitrogen and energy. Growth of strain 2CC-1 on quinaldic acid as well as on nicotinic acid and hypoxanthine was inhibited completely by the molybdate antagonist tungstate
Mode of action of hypoglycemic agents. 3. Studies on 5-methoxy indole-2-carboxylic acid and quinaldic acid.
J Reed et al.
The Journal of biological chemistry, 245(20), 5297-5303 (1970-10-25)
Total synthesis of thiostrepton, part 2: construction of the quinaldic acid macrocycle and final stages of the synthesis.
K C Nicolaou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(38), 5092-5097 (2004-09-17)
R M Epand
Medical hypotheses, 9(2), 207-213 (1982-08-01)
Ergothioneine is believed not to be synthesized by man but it accumulates to high concentrations in some mammalian cells as a result of dietary intake. Ergothioneine is known to chelate divalent metal ions with high affinity. Other substances which are
Stereocontrolled synthesis of the quinaldic acid macrocyclic system of thiostrepton.
K C Nicolaou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(11), 1937-1940 (2002-06-03)