Merck
332542
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-1,3-propanediamine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNH(CH2)3NHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
158.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
77 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NCCCNC(C)C
InChI
1S/C9H22N2/c1-8(2)10-6-5-7-11-9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
OAVPQXXPJZPXTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
332542-VAR:
332542-BULK:
332542-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)