Merck
332127
Sigma-Aldrich
L-Alanine-15N
98 atom % 15N
別名:
(S)-2-Aminopropionic acid-15N, L-α-Aminopropionic acid-15N, 15N Labeled L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98.7% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-GZPBOPPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
332127-BULK:
332127-500MG:
332127-VAR:
332127-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)