About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
フォーム
beads or pellets
分子量
average Mw 35,000
転移温度
softening point (ASTM E 28) 123-128 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリスチレンは、スチレンを重合して作られる高分子量の合成ポリマーです。その性質は、耐久性、熱可塑性があり、疎水性です。
アプリケーション
ポリスチレン(PS)は、光学顕微鏡、細胞追跡および光学センサーの分野に応用できる、 色素ドープした蛍光PSナノ粒子合成の 前駆体として使用できます。
PSでキャップしたペロブスカイト粒子を形成することで、 ペロブスカイト成分を安定化できます。このPS被覆により、 有機成分の蒸発や水による腐食が抑制され、 ペロブスカイト膜の結晶自己修復が促進されます。
光学的に透明で、低コストで容易に製造できるため、in vitro細胞培養の基本的な基質として広く使用されています。
PSでキャップしたペロブスカイト粒子を形成することで、 ペロブスカイト成分を安定化できます。このPS被覆により、 有機成分の蒸発や水による腐食が抑制され、 ペロブスカイト膜の結晶自己修復が促進されます。
光学的に透明で、低コストで容易に製造できるため、in vitro細胞培養の基本的な基質として広く使用されています。
特徴および利点
- 熱効率
- 耐久性
- 耐湿性
物理的形状
二峰性。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
331651-500G:
331651-VAR:
331651-25G:
331651-1KG:
331651-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hiroyuki Yanagisawa et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-03-23)
This study was conducted with the aim of achieving the simultaneous screening of various additives in polymer materials by utilizing a solvent-free pyrolyzer/thermal desorption gas chromatography mass spectrometry (Py/TD-GC-MS) method. As a first step to achieve this goal, simultaneous screening
Prasert Akkaramongkolporn et al.
AAPS PharmSciTech, 10(2), 641-648 (2009-05-20)
The differently sulfonated styrene-divinylbenzene cross-linked copolymer cationic exchange resins were prepared by oil-in-water polymerization and varied degrees of sulfonation. Several characteristics of the obtained resins were evaluated, i.e., Fourier transform infrared spectra, the ion-exchange capacity, microscopic morphology, size, and swelling.
Hui Xia et al.
Journal of colloid and interface science, 376(1), 322-326 (2012-03-27)
The aggregation kinetics of particles in dense polystyrene latex suspensions is studied by low-coherence fiber optic dynamic light scattering. Low-coherence fiber optic dynamic light scattering is used to measure the hydrodynamic radius of the aggregates. The aggregation kinetics data obtained
Harikrishnan Narayanan Unni et al.
Electrophoresis, 30(5), 732-741 (2009-03-05)
This study reports a theoretical and experimental study on the irreversible deposition of colloidal particles from electrokinetic microfluidic flow. The electrokinetic particle transport model presented in this study is based on the stochastic Langevin equation, incorporating the electrical, hydrodynamic, Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek
Iván A Hinojosa et al.
Marine pollution bulletin, 58(3), 341-350 (2009-01-07)
Floating marine debris (FMD) is reported from all oceans. The bulk of FMD are plastics, which due to their longevity cause multiple negative impacts on wildlife and environment. Identifying the origins of FMD (land- or sea-based) is important to take