安全性情報
GF38787205
ポリスチレン
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 1 m, coil width 300 mm
別名:
ST311030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 387-872-05
L
1 m
コイル幅
300 mm
厚さ
0.03 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF38787205-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5