About This Item
化学式:
BrCOCOBr
CAS番号:
分子量:
215.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
2.0 M in methylene chloride
密度
1.517 g/mL at 25 °C
官能基
acyl bromide
SMILES記法
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI Key
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
炭素置換イミニウム塩の合成用
以下の反応物質です。
以下の反応物質です。
- アンサマイトシン誘導体のムタ合成のため培養A.プレチオスムに添加するムタシントンの合成
- ヒドロキシラジカル置換体からのシュウ酸の形成
- CRF1受容体アンタゴニスト生成のための環化
- チオフェン・エンドキャップト・オリグ(2,3-アルキルチエノ[3,4-b]ピラジン)の調製および光学的/電子科学的研究
- 塩化グリコシルおよび臭化 グリコシルの不斉合成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323233-500ML:4548173225258
323233-BULK:
323233-VAR:
323233-50ML:4548173225265