Merck
319708
Sigma-Aldrich
シクロペンタンチオール
97%
別名:
Cyclopentyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9SH
CAS番号:
分子量:
102.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
0.96 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4902 (lit.)
bp
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
319708-25G:
319708-VAR:
319708-5G:
319708-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)