アッセイ
97%
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
官能基
isocyanate
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
InChI Key
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
317438-1G:
317438-VAR:
317438-5G:
317438-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)