Merck
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-イミノ二安息香酸
95%
別名:
ジフェニルアミン-2,2′-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN(C6H4CO2H)2
CAS番号:
分子量:
257.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
308935-BULK:
308935-25G:
308935-5G:
308935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)