Merck
N400
Sigma-Aldrich
2,3-ナフタレンジカルボン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
1967507
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
238-240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N400-VAR:
N400-BULK:
N400-5G:
N400-1G:
N400-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 48 ( Pt 11), 1971-1975 (1992-11-15)
C12H8O4, M(r) = 216.20, monoclinic, C2/c, a = 5.087 (2), b = 19.222 (3), c = 9.552 (2) A, beta = 93.81 (3) degrees, V = 932.0 (5) A3, Z = 4, Dx = 1.54 g cm-3, lambda = 0.71073
Timo Rabe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(15), 4861-4868 (2020-03-29)
Metal-organic frameworks containing Ga3+ ions and four differently substituted naphthalenedicarboxylates (ndc2-) have been synthesized and characterized. The Ga3+ ions are six-fold coordinated by oxygen atoms in all title compounds, but two different inorganic building units, i.e. trans corner-sharing and cis,trans