主要文書
8.02256
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid
for synthesis
別名:
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid, Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
CAS番号:
分子量:
242.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
207-576-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
自己発火温度
390 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
mp
225-228 °C
かさ密度
470 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1c(cccc1)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
GWZCCUDJHOGOSO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 225 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3