Merck
308382
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorotitanate(IV)
別名:
ヘキサフルオロチタン酸二カリウム, 六フッ化カリウムチタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2(TiF6)
CAS番号:
分子量:
240.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
SMILES記法
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
308382-BULK:
308382-500G:
308382-VAR:
308382-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.