Merck
01302
Sigma-Aldrich
フルオケイ酸
purum, 33.5-35%
別名:
ケイフッ化水素酸, ヘキサフルオロケイ酸, ヘキサフルオロケイ酸水素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SiF6
CAS番号:
分子量:
144.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38130308
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum
品質水準
濃度
33.5-35%
不純物
≤0.003% heavy metals (as Pb)
密度
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
1.31 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.2%
phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.2%
微量陽イオン
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES記法
F.F.F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
InChI Key
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
高シリカフッ化ケイ酸が調製されています。高シリカフッ化ケイ酸には、H2Sif6で表される組成より最大18%多い好ましい量の付加的シリカが含まれます。フッ化ケイ素酸の調製および特性が報告されています。フッ化ケイ素酸はリン酸肥料工業の主要な副産物として得られます。フッ化ケイ素酸は塩化ナトリウムを用いる中和によるフッ化ケイ素酸ナトリウムの調製に使用することができます。またフッ化ケイ素酸はアンモニアで中和するとフッ化アンモニウムとシリカが生成します。
アプリケーション
フッ化ケイ素酸(FSA、H2Sif6)は以下の研究で使用されています。
  • フッ素化上水道のフッ化添加。
  • 炭酸カルシウムの表面修飾。
  • シリカの液相析出(LPD)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01302-BULK:
01302-6X1L:
01302-1L:
01302-70KG-H:
01302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluosilicic acid.
Journal of Chemical Education, 35(11), 562-562 (1958)
Elizabeth A Whitsitt et al.
Journal of colloid and interface science, 287(1), 318-325 (2005-05-26)
Liquid phase deposition (LPD) of silica from soluble silicates has been performed in the presence of dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB), sodium dodecyl sulfate (SDS) and sodium dodecylbenzyl sulfate (SDBS). The morphology of the silica varies between semi-ordered uniform spheres to low
Myron J Coplan et al.
Neurotoxicology, 28(5), 1032-1042 (2007-04-11)
Silicofluorides (SiFs), fluosilicic acid (FSA) and sodium fluosilicate (NaFSA), are used to fluoridate over 90% of US fluoridated municipal water supplies. Living in communities with silicofluoride treated water (SiFW) is associated with two neurotoxic effects: (1) Prevalence of children with
"Recovery of high surface area mesoporous silica from waste hexafluorosilicic acid (H 2 SiF 6) of fertilizer industry"
Sarawade.BP, et al.
Journal of Hazardous Materials, 173(01), 576-580 (2010)
"Concentration and purification of fluosilicic acid by membrane distillation"
Tomaszewska.M
Industrial & Engineering Chemistry Research, 39(08), 3038-3041 (2000)