Merck
208965
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroferrate(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3FeF6
CAS番号:
分子量:
238.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChI Key
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
208965-VAR:
208965-100G:
208965-25G:
208965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)