Merck
303429
Sigma-Aldrich
シトロネル酸
98%
別名:
3,7-ジメチル-6-オクテン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-122 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC\C=C(\C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シトロネル酸はβメチル分枝を持つ酸で、テルペノイドでもありますPelargonium属の植物の葉の油から単離される主成分です。
アプリケーション
(R)-(+)-シトロネル酸は3,11-ジメチルノナコサン-2-オンや29-ヒドロキシ-3,11-ジメチルノナコサン-2-オンの合成に用いられました3。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303429-25G:
303429-100ML:
303429-25ML:
303429-BULK:
303429-100G:
303429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Citronellic acid: A major component in two Pelargonium species (Geraniaceae).
Lis-Balchin M and Roth G.
J. Essent. Oil Res., 11(1), 83-85 (1999)
M L Hector et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 9(5), 562-565 (1993-09-01)
Eighteen non-sibling mutants of Pseudomonas aeruginosa PAO were isolated that were deficient in the utilization of the β-methyl branched acid citronellic acid but not in the utilization of the unbranched n-octanoic acid (Cau mutants). These mutants are also deficient in
Stereocontrolled synthesis of all of the possible stereoisomers of 3, 11-dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3, 11-dimethylnonacosan-2-one: The female sex pheromone of the german cockroach.
Mori K, et al.
Tetrahedron, 37(7), 1329-1340 (1981)
Aaron D Gross et al.
Chemico-biological interactions, 263, 1-6 (2016-12-18)
An outbreak of the southern cattle tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, (Canestrini), in the United States would have devastating consequences on the cattle industry. Tick populations have developed resistance to current acaricides, highlighting the need to identify new biochemical targets along