About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2Cl
CAS番号:
分子量:
172.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4808 (lit.)
bp
102-104 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C10H17Cl/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
WLAUCMCTKPXDIY-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ゲラニルは、アリールおよびアルケニル金(I)ホスファンとのパラジウム触媒クロスカップリング反応を受け、α-置換体を提供します。
アプリケーション
塩化ゲラニルは、以下の物質の合成における開始試薬として用いられています。
- C25化合物メノシノール
- 2-メチル-6-ゲラニルフェニル
- マノアリドおよびセコマノアリド類似物質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302791-1G:
302791-VAR:
302791-5G:
302791-25G:
302791-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and oxidative polymerization of 2-methyl-6-geranylphenol.
Hyun SH, et al.
Polymer Bull., 18(4), 283-286 (1987)
Toward elucidation of the inhibition mechanism of phospholipase A< sub> 2</sub> by manoalide: selectively modified amino acid residues by manoalide analogues.
Katsumura S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2(10), 1267-1268 (1992)
A synthesis of moenocinol from isoprenoid precursors.
Bottger D and Welzel P.
Tetrahedron Letters, 24(47), 5201-5204 (1983)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organogold(I) phosphanes with allylic electrophiles.
Miguel Peña-López et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(8), 1686-1694 (2012-01-24)
Aryl and alkenylgold(I) phosphanes react regioselectively with allylic electrophiles such as cinnamyl and geranyl halides (bromide, chloride and acetates) under palladium catalysis in THF at 80 °C to afford the α-substitution product with moderate to high yields. When the reaction
Lisa Becks et al.
BMC cancer, 10, 540-540 (2010-10-12)
Activation of nuclear factor erythroid 2-related factor (Nrf2), which belongs to the basic leucine zipper transcription factor family, is a strategy for cancer chemopreventive phytochemicals. It is an important regulator of genes induced by oxidative stress, such as glutathione S-transferases