Merck
412643
Sigma-Aldrich
ゲラニルアミン
90%
別名:
trans-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエニルアミン, trans-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2NH2
CAS番号:
分子量:
153.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[H]\C(CN)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8,11H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
AFMZGMJNKXOLEM-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Geranylamine is an di-isoprene derivative.
アプリケーション
Geranylamine may be employed as starting reagent for the total synthesis of a naturally occurring guanidine alkaloid, Nitensidine D. It may be used for the synthesis of 5-alkylamino- and 2,5-bis(alkylamino)-[1,4]-benzoquinone.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
412643-BULK:
412643-5G:
412643-VAR:
412643-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laccase-mediated synthesis of 2-methoxy-3-methyl-5-(alkylamino)-and 3-methyl-2, 5-bis (alkylamino)-[1, 4]-benzoquinones.
Herter S, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 90, 91-97 (2013)
First total synthesis of a guanidine alkaloid Nitensidine D using immobilized ionic liquid, microwaves and formamidinesulfinic acid.
SHARMA ML and SINGH J.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 126(6), 1869-1874 (2014)