Merck
301981
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-テトラヒドロイソキノリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N
CAS番号:
分子量:
133.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCc2cnccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h5-7H,1-4H2
InChI Key
HTMGQIXFZMZZKD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reduction of 5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline with sodium in ethanol gives trans-decahydroquinolines. 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline is also referred as Bz-tetrahydroisoquinoline.
アプリケーション
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline was used in total synthesis of (±)-desoxycodeine-D. It was also used in the synthesis of 7,8-dihydroisoquinolin-5(6H)-one.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301981-5G:
301981-25G:
301981-BULK:
301981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of (?)-desoxycodeine-d: a novel route to the morphine skeleton.
Liou J-P and Cheng C-Y.
Tetrahedron Letters, 41(6), 915-918 (2000)
A Convenient Synthesis 7, 8-Dihydroisoquinolin-5 (6H)-One.
Lardenois P, et al.
Synthetic Communications, 26(12), 2305-2308 (1996)
Preparation of cis-and trans-Decahydroisoquinolines and of Bz-Tetrahydroisoquinoline.
Witkop B.
Journal of the American Chemical Society, 70(8), 2617-2619 (1948)
Reduction of 5, 6, 7, 8-tetrahydroquinolines and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-octahydroquinolines to trans-decahydroquinolines.
Vierhapper FW and Eliel EL.
The Journal of Organic Chemistry, 40(19), 2734-2742 (1975)