アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
181-183 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid was used in the preparation of 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-benzothiazole.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
297836-BULK:
297836-25G:
297836-VAR:
297836-5G:
Synthesis and evaluation of novel benzothiazole derivatives against human cervical cancer cell lines.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 46-46 (2007)