Merck
535982
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-フルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
152-157 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
535982-BULK:
535982-5G:
535982-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)