Merck
631736
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClIO2
CAS番号:
分子量:
282.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
157-161 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
iodo
SMILES記法
OC(=O)c1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
631736-BULK:
631736-5G:4548173989624
631736-VAR:
631736-25G:4548173989617
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hojun Li et al.
Developmental cell, 49(1), 118-129 (2019-03-05)
The nature of cell-state transitions during the transit-amplifying phases of many developmental processes-hematopoiesis in particular-is unclear. Here, we use single-cell RNA sequencing to demonstrate a continuum of transcriptomic states in committed transit-amplifying erythropoietic progenitors, which correlates with a continuum of
Meng Li et al.
Cancer cell, 35(6), 916-931 (2019-06-12)
Diffuse large B cell lymphomas (DLBCLs) are genetically heterogeneous and highly proliferative neoplasms derived from germinal center (GC) B cells. Here, we show that DLBCLs are dependent on mitochondrial lysine deacetylase SIRT3 for proliferation, survival, self-renewal, and tumor growth in vivo