Merck
297682
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-アミノ-1-プロパノール
98%
別名:
D-アラニノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1718866
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]19/D −18°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.4493 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI Key
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is a chiral secondary amine.
アプリケーション
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol has been used as a derivatizing agent for gossypol during the analysis of gossypol enantiomers in cottonseed by high-performance liquid chromatography.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
297682-BULK:
297682-VAR:
297682-5G:
297682-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A synthetic molecular pentafoil knot.
Ayme J-F, et al.
Nature Chemistry, 4(1), 15-20 (2012)
Determination of (+)-,(-)-, and total gossypol in cottonseed by high-performance liquid chromatography.
Hron RJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 76(11), 1351-1355 (1999)
A phase I study of AT-101 with cisplatin and etoposide in patients with advanced solid tumors with an expanded cohort in extensive-stage small cell lung cancer.
Schelman WR, et al.
Investigational New Drugs, 32(2), 295-302 (2014)
Neslihan Beyazit et al.
Carbohydrate polymers, 240, 116333-116333 (2020-06-02)
In this work, two new chitosan-Schiff base derivatives (HCS-GSP and LCS-GSP) were synthesized by the condensation reaction of high molecular weight chitosan (HCS) and low molecular weight chitosan (LCS) with (-)-gossypol (GSP), respectively. For this purpose, racemic gossypol was isolated
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
297682-1G4061826656860
297682-5G4061837639821