蒸気密度
1.45 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99%
自己発火温度
928 °F
expl. lim.
10.4 %
bp
−33 °C (lit.)
mp
−128 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC1
InChI
1S/C3H6/c1-2-3-1/h1-3H2
InChI Key
LVZWSLJZHVFIQJ-UHFFFAOYSA-N
包装
Compatible with the following:
法的情報
よく一緒に購入される製品
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295183-BULK:
295183-VAR:
295183-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
プロトコル
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne