グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
0.6 (vs air)
蒸気圧
8.75 atm ( 21 °C)
アッセイ
≥99.98%
フォーム
liquefied gas
自己発火温度
1203 °F
expl. lim.
25 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
~10-12 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
9.25
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
water: 531 g/L at 20 °C
密度
0.7 g/cm3 at -33 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
コントロールバルブ
パージ値
ホースバーブ
レギュレーター
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294993-170G-PW:
294993-BULK:
294993-230G:
294993-170G:
294993-PZ:
294993-230G-EU:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers