Merck
290920
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2F5CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
192.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.301 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
密度
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F5O2/c1-2-12-3(11)4(6,7)5(8,9)10/h2H2,1H3
InChI Key
DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethyl pentafluoropropionate has been used:
  • as pentafluoroethyl source in the direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5)
  • in the synthesis of C-6 substituted fluoroalkenyl 2,4-dimethoxypyrimidine derivative
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
290920-VAR:
290920-25G:
290920-BULK:
290920-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and structural characterization of the C-6 fluoroalkylated pyrimidine derivatives.
Kristafor S, et al.
Journal of Molecular Structure, 923(1), 19-23 (2009)
Hiroki Serizawa et al.
Organic letters, 16(13), 3456-3459 (2014-06-14)
The direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5) from a cuprate reagent and ethyl pentafluoropropionate as one of the most economical and useful pentafluoroethyl sources was accomplished. The advantages of this method are; all the reagents employed are low-cost and operationally