Merck
510254
Sigma-Aldrich
3,3,3-トリフルオロピルビン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.09
Beilstein:
2087388
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
n/D (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3
InChI Key
KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,3,3-トリフルオロピルビン酸エチルは、トリフルオロメチル化化合物です。異なる反応条件下での、シンプルなフェノールおよびインドールの、3,3,3-トリフルオロピルビン酸エチルとのエナンチオ選択的なFriedel–Craftsアルキル化が報告されています。
アプリケーション
3,3,3-トリフルオロピルビン酸エチルは、N-ヘテロアリール(トリフルオロメチル)ヒドロキシアルカン酸エステルの調製に使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
510254-5G:
510254-BULK:
510254-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of N-Heteroaryl (trifluoromethyl) hydroxyalkanoic Acid Esters by Highly Efficient Solid Acid-Catalyzed Hydroxyalkylation of Indoles and Pyrroles with Activated Trifluoromethyl Ketones.
Abid M and Torok B.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(14), 1797-1803 (2005)
Organocatalytic enantioselective Friedel?Crafts alkylation of simple phenols with trifluoropyruvate.
Zhao JL, et al.
Tetrahedron Letters, 49(9), 1476-1479 (2008)
Novel Enantiocomplementary C2-Symmetric Chiral Bis (imidazoline) Ligands: Highly Enantioselective Friedel?Crafts Alkylation of Indoles with Ethyl 3, 3, 3-Trifluoropyruvate.
Nakamura S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(10), 1443-1448 (2008)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
510254-5G4061832490144