蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
473 °F
expl. lim.
7.6 %
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI Key
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
289612-500ML:
289612-VAR:
289612-25ML:
289612-BULK:
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)