グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
含みます
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.473
bp
88-89 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28910-5ML:4548174006191
28910-BULK:
28910-25ML:4548174006184
28910-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)