Merck
288403
Sigma-Aldrich
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
別名:
trans-ビス(トリフェニルホスフィン)白金ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS番号:
分子量:
790.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Pt]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 四級アンモニウムペンダント基を持つモノ置換アセチレンの可溶性重合体の調製
  • アルキニル化および水素化反応
  • ヘテロ・ディールス・アルダー反応/開環反応
  • アルコールのO-H結合へのカルベンの挿入
  • オレフィンのシクロプロパン化
  • ヒドロホルミル化反応
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288403-VAR:
288403-1G:
288403-250MG:
288403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)