Merck
283843
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-13C2
99 atom % 13C
別名:
(Diethoxyphosphinyl)·acetic-13C2 acid ethyl ester, 13C Labeled triethyl phosphonoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)13CH213CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
226.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
分子量
226.16 by atom % calculation
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1,8+1
InChI Key
GGUBFICZYGKNTD-BFGUONQLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283843-1G:
283843-250MG:
283843-1G-PW:
283843-BULK:
283843-VAR:
試験成績書(COA)