Merck
282022
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO2H
CAS番号:
分子量:
62.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
282022-VAR:
282022-BULK:
282022-1G:
282022-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.