Merck
281603
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシプロパン
≥99%
別名:
プロピレングリコールジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OCH3)CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
104.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
96 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-3)4-6-2/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
LEEANUDEDHYDTG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2-ジメトキシプロパンは1,4-ジオキサンの調製で使用されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
281603-5ML:
281603-VAR:
281603-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabio Marchetti et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3651-3653 (2008-07-31)
The formation of 1,4-dioxanes and alkyl chlorides from the reactions of polyethers (dme, diglyme, 1,2-diethoxyethane, 1,2-dimethoxypropane) with NbCl(5) at room temperature is described; as far as dme is concerned, the reaction mainly occurs in two steps, consisting of (i) cleavage