Merck
277029
Sigma-Aldrich
2-クロロ-2-メチルブタン
98%
別名:
2-メチル-2-クロロブタン, tert-アミルクロリド, tert-ペンチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
106.59
Beilstein:
1696930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
CCC(C)(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
InChI Key
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭素-炭素の多結合が2-クロロ-2-メチルブタンの加溶媒分解に及ぼす影響が、拡張Grunwald-Winstein方程式によって決定的に評価されています。2-クロロ-2-メチルブタンのSN 1 加水分解に対する速度定数は、イソブチル酸と水の混合液の共溶点付近で測定されています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
277029-25G:
277029-100G:
277029-VAR:
277029-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marina C Reis et al.
International journal of molecular sciences, 9(9), 1704-1716 (2009-03-28)
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 3-chloro-3-methylbutyne (1), 2-chloro-2-phenylpropane (2), 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropane (3), 4-chloro-4-methyl-2-pentyne (4) and 2-chloro-2-methylbutane (5) is critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. Substrates 1, 3 and 5 lead to correlations with unexpected negative
Effect of the consolute point of isobutyric acid+ water on the rate of an SN1 hydrolysis reaction.
Kim YW and Baird JK.
International Journal of Thermophysics, 22(5), 1449-1461 (2001)