Merck
276162
Sigma-Aldrich
1,3-ジブロモ-1-プロペン, cis体およびtrans体混合物
98%
別名:
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH=CHBr
CAS番号:
分子量:
199.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5573 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
2 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
InChI Key
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
1,3-Dibromo-1-propene is a synthetic building block and has been used in the preparation of 3-bromo-3-phenoxy-1-palladacyclobutane.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
276162-BULK:
276162-VAR:
276162-5G:
276162-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)