Merck
276154
Sigma-Aldrich
メチル 3-アミノ-2-ピラジンカルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O2
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
127495
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
169-172 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1nccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
InChI Key
INCSQLZZXBPATR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate has been used in:
  • synthesis of 2-arylpteridin-4-ones and piperazine-derived 2-furan-2-yl-[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrazines
  • reactions with isocyanates and aroyl chlorides for conversion to pteridinediones
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
276154-500G:
276154-VAR:
276154-1G:
276154-BULK:
276154-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heterocycles, 35, 949-949 (1993)
Dihalogentriphenylphosphorane in der Heterocyclensynthese, 29. Eine einfache Synthese von Pteridin-4-onen aus 3-Amino-2-pyrazincarbonsauremethylester und Pyrazino [3, 1] oxazin-4-onen.
Wamhoff H and Kroth E.
Synthesis, 04, 405-410 (1994)
First synthesis of piperazine-derived [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] pyrazine as an adenosine A2a receptor antagonist.
Peng H, et al.
Heterocycles, 65(10), 2321-2327 (2005)