Merck
274402
Sigma-Aldrich
テトラメチルテトラセレナフルバレン
97%
別名:
TMTSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12Se4
CAS番号:
分子量:
448.04
Beilstein:
1619644
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
273-275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)[Se]\C([Se]1)=C2\[Se]C(C)=C(C)[Se]2
InChI
1S/C10H12Se4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3
InChI Key
YMWLPMGFZYFLRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetramethyltetraselenafulvalene salts and charge-transfer complexes exhibit superconducting properties.
アプリケーション
この塩と電荷移動錯体は、超伝導性を示します。TMTSFの化学や有機金属の類似電子供与体に関する総説は、 Front. Solid State Sci. .をご覧ください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
274402-10MG:4548173128719
274402-VAR:
274402-BULK:
274402-50MG:4548173128726
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Front. Solid State Sci., 1, 81-81 (1993)
Youn Jung Jung et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(7), 5397-5401 (2012-09-13)
TMTSF-based (TMTSF = tetramethyltetraselenafulvalene = C10H12Se4) charge-transfer salt nanowires were fabricated using the galvanostatic deposition technique that was assisted by an anodic aluminum oxide (AAO) template. By applying a low current density of 1-2 microA/cm2 for more than one month