Merck
273066
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2,6-ジフェニルフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
261.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
148-150 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
InChI Key
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Amino-2,6-diphenylphenol was used in the synthesis of 4-diazo-2,6-diphenylcyclohexa-2,5-dienone by undergoing diazotization in glacial acetic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
273066-VAR:
273066-1G:
273066-BULK:
273066-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Equilibrium study of biphenyl-2-ol by infrared spectroscopy.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14, 1663-1665 (1976)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
273066-1G4061825855097
273066-250MG