Merck
262439
Sigma-Aldrich
2-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
別名:
3-ホルミル-2-メチルインドール, NSC 11895
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
200-201 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1[nH]c2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-9(6-12)8-4-2-3-5-10(8)11-7/h2-6,11H,1H3
InChI Key
CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Oxidative activation of 2-methylindole-3-carboxaldehyde via N-heterocyclic carbene organocatalysis generates heterocyclic ortho-quinodimethane as a key intermediate.
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗がん免疫調節薬候補であるトリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジルエテニルインドール類
  • 蛍光センサー(BODIPY)
  • メシチリン耐性Staphylococcus aureusに対する抗菌薬
  • Gタンパク質共役型レセプターCRTH2アンタゴニスト
  • PI3キナーゼαのインヒビター
  • 抗結核薬
  • 抗炎症薬
  • ヒト型結核菌タンパク質チロシンホスファターゼB
  • グルココルチコイドレセプターリガンド
  • 神経突起伸長促進剤
2-Methylindole-3-carboxaldehyde has been used in the preparation of 1-phenylsulfonyl-2-methylindole-3-carboxaldehyde.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
262439-BULK:
262439-25G:
262439-100G:
262439-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xingkuan Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(42), 11134-11137 (2013-09-17)
Aryl aldehyde activation: Oxidative activation of 2-methylindole-3-carboxaldehyde (I) through N-heterocyclic carbene (NHC) organocatalysis generates heterocyclic ortho-quinodimethane (II) as a key intermediate. This intermediate then undergoes formal [4+2] cycloaddition with trifluoromethyl ketones or isatins to form polycyclic lactones containing a quaternary
G Chakkaravarthi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o542-o542 (2008-01-01)
In the title compound, C(16)H(15)NO(3)S, the plane of the phenyl ring forms a dihedral angle of 80.37 (8)° with the indole ring system. The crystal packing is stabilized by weak O-H⋯O hydrogen bonds which link the mol-ecules into infinite chains along
Ming-Zhi Zhang et al.
European journal of medicinal chemistry, 92, 776-783 (2015-01-31)
Streptochlorin, first isolated as a new antibiotic in 1988 from the lipophilic extracts of the mycelium of a Streptomyces sp, is an indole natural products with a variety of biological activities. Based on the methods developed for the synthesis of