Merck
261920
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(ジクロロホスフィノ)エタン
97%
別名:
1,2-エタンジイルビス[二塩化リン], P,P'-(1,2-エタンジイル)ビス(ジクロロホスファン), エチレンビス(ジクロロホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2PCH2CH2PCl2
CAS番号:
分子量:
231.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
70 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
ClP(Cl)CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl4P2/c3-7(4)1-2-8(5)6/h1-2H2
InChI Key
SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2-ビス(ジクロロホスフィノ)エタンは、有機金属試薬と反応させてエチレン架橋ビス(ホスファン)配位子を合成するための前駆体として一般的に使用される有機リン化合物です。
アプリケーション
1,2-ビス(ジクロロホスフィノ)エタンは、エチレンビス(ホスホン酸二塩化物)を合成するための前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
261920-100G:
261920-5G:
261920-VAR:
261920-1G:
261920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ruiyan Sun et al.
ChemSusChem, 12(14), 3278-3285 (2019-04-30)
Methyl formate was produced in one pot through the hydrogenation of CO2 to formic acid/formate followed by an esterification step. The route offers the possibility to integrate renewable energy into the fossil-based chemical value chain. In this work, a phosphine-polymer-anchored