Merck
260053
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS番号:
分子量:
216.03
Beilstein:
2502581
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
bp
143 °C/22 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Cc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromo-6-nitrotoluene has been used:
  • as starting reagent in total synthesis of N-acetyl methyl ester of (±)-clavicipitic acids
  • in synthesis of carbazomadurin A, highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260053-1G:
260053-BULK:
260053-500G:
260053-VAR:
260053-25G:
260053-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed reactions in the synthesis of 3-and 4-substituted indoles. 2. Total synthesis of the N-acetyl methyl ester of (?)-clavicipitic acids.
Harrington PJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(14), 4335-4338 (1987)
Hans-Joachim Knölker et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1170-1171 (2003-06-05)
The highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid carbazomadurin A was synthesized in nine steps and 11% overall yield from isovanillic acid.