Merck
259519
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
99%
別名:
Ethyl hexyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COC2H5
CAS番号:
分子量:
142.24
Beilstein:
1700447
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
密度
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Nonanone has been used as internal standard in determination of significant volatile components of pacharan (alcoholic beverage).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of significant volatile components of pacharan.
Fernandez-Garcia T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 206(6), 414-416 (1998)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The