Merck
D104205
Sigma-Aldrich
Dihexyl ketone
97%
別名:
7-Tridecanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CO(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
198.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
30-32.5 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C13H26O/c1-3-5-7-9-11-13(14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
ULIAPOFMBCCSPE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D104205-25G:
D104205-5G:
D104205-VAR:
D104205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ming Wang et al.
Chemistry, an Asian journal (2018-05-10)
The large polydispersity index of functional pendant polymers has hindered their application in semiconductors. Herein, a novel pendant polymer with perylenediimide (PDI) in the side chains was successfully synthesized through ring-opening metathesis polymerization (ROMP) with a very low polydispersity index.