Merck
257192
Sigma-Aldrich
トリエチルボラン
≥95%
別名:
トリエチルボロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3B
CAS番号:
分子量:
97.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエチルボラン(Et3B)は、有機ボランの自然発火性液体です。AlEt3とKBF4との反応により、プラントスケールで生産されます。Et3Bは、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素ナトリウムなどの還元剤の調製において前駆物質として広く使用されています。また、ラジカル環化反応の開始剤としても使用できます。
アプリケーション
エ-テルやエポキシドの還元的開裂反応に、リチウムトリ-tert-ブトキシアルミノヒドリド(製品番号L2904)と用います。 第一級および第二級アルコ-ルの脱酸素化反応に用います
以下の反応物質です。
  • アルデヒドのエナンチオ選択的極性転換法によるアリール化
  • トリアルキルフェニルホウ酸テトラメチルアンモニウム塩の調製
以下の触媒です。
  • N-複素環式カルベン-ボランによる、電子吸引基を有する臭化アルキルとヨウ化アルキルのラジカル還元
  • アミンのN-ジアリール化と閉環メタセシスによる1-置換ピロリンの合成
  • 脱炭酸的CC結合切断反応
  • アルケン水素化
  • シリルエノールエーテルへのアミニルラジカル環化
シングルサイト有機クロムエチレン重合触媒の改質剤
包装
Sure/Pacシリンダーで提供され、1/4回転のブロンズ製ボールバルブと1/4インチNPT出口雌ネジ(Z122661)が付いています。シリンダー使用前に、バルブが閉じていることを確認して、出口バルブを塞いでいるカーボンスチールプラグを取り外してください。
以下と適合します:
  • Aldrich®液化ガス用Sure/Pacステーション Z566446
  • PTFEシーリングテープ Z104388 または Z221880
  • ストレートセプタム-インレットアダプター Z118141 セプタム付き Z565687 または Z565695
使用方法については、技術情報AL-136を参照してください。Aldrich Sure/Pacシリンダーシステム
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257192-VAR:
257192-BULK:
257192-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 49, 7193-7193 (1993)
A Convenient Preparation of Trimethylborane and Triethylborane
Koster, R, et al.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 3(4), 359-367 (1973)
Aldrichimica Acta, 6, 21-21 (1973)
Triethylborane-mediated atom transfer radical cyclization reaction in water
Yorimitsu H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(23), 8604-8605 (1998)
Masafumi Ueda et al.
Organic letters, 11(20), 4632-4635 (2009-10-09)
Intermolecular hydroxyalkylation of alpha,beta-unsaturated imines involving Et3B-mediated regioselective alkyl radical addition and subsequent hydroxylation with molecular oxygen has been developed, in which N-borylenamine generated by trapping of the enaminyl radical with Et3B was a key intermediate in the proposed aerobic
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.