Merck
257168
Sigma-Aldrich
トリエチルアルミニウム
93%
別名:
アルミニウムトリエタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
114.16
Beilstein:
3587229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 62.2 °C)
アッセイ
93%
bp
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI Key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエチルアルミニウムは、キラルジホスホン酸リガンドの存在下、2-シクロペンテノンへの1,4-付加を受け、3-エチルシクロペンタノンを生成します。
包装
Sure/Pacシリンダーで提供され、1/4回転のブロンズ製ボールバルブと1/4インチNPT出口雌ネジ(Z122661)が付いています。シリンダー使用前に、バルブが閉じていることを確認して、出口バルブを塞いでいるカーボンスチールプラグを取り外してください。
以下と適合します:
  • Aldrich®液化ガス用Sure/Pacステーション Z566446
  • PTFEシーリングテープ Z104388 または Z221880
  • ストレートセプタム-インレットアダプター Z118141 セプタム付き Z565687 または Z565695
使用方法については、技術情報AL-136を参照してください。Aldrich Sure/Pacシリンダーシステム
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257168-VAR:
257168-100G:4548173934549
257168-BULK:
257168-1KG:4548173934556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Su L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)