Merck
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
別名:
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES記法
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
InChI Key
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
アプリケーション
Chiral starting material.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
256250-25MG:
256250-VAR:
256250-100MG:
256250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)