テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
Benzoin, purified by sublimation, ≥99.5%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)